化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
129-133 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(14)11-10(7(12)13)5-4-6-10/h4-6H2,1-3H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI 密鑰
ROVVUKFHORPDSM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3