重要文件
62550
Sigma-Aldrich
碘化锂 水合物
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
LiI · xH2O
CAS號碼:
分子量::
133.85 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
purum p.a.
化驗
≥98.0% (calc. based on dry substance, AT)
形狀
crystals
雜質
≤30% water
2-3 mol water
mp
73 °C (lit.)
密度
3.48 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
正離子痕跡
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES 字串
[Li+].[I-].[H]O[H]
InChI
1S/HI.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
WAZWGFFJLSIDMX-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)