文件
62495
Sigma-Aldrich
二异丙基酰胺锂单四氢呋喃络合物 溶液
~1.5 M in cyclohexane, liquid, orange
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[(CH3)2CH]2NLi · C4H8O
CAS號碼:
分子量::
179.23
Beilstein:
5894563
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life
濃度
~1.5 M in cyclohexane
雜質
~10% ethylbenzene
顏色
orange
密度
0.816 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CCOC1.[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
InChI 密鑰
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
注意
储存时可能变混浊或者可能含沉淀
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, hearing organs
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-18 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter