重要文件
617172
Sigma-Aldrich
对苯二甲酸二甲酯-2,3,5,6-d4
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10D4H6O4
分子量::
198.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
98 atom % D
mp
139-141 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
285.8 °F
閃點(°C)
141.00 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)