重要文件
614734
Sigma-Aldrich
1-碘代丙烷-d7
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
同義詞:
丙基碘-d7
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CD3CD2CD2I
CAS號碼:
分子量::
177.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
≥98 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
包含
copper as stabilizer
bp
101-102 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
密度
1.820 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2
InChI 密鑰
PVWOIHVRPOBWPI-NCKGIQLSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)