文件
614173
Sigma-Aldrich
甘油缩甲醛-d2
98 atom % D
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D2H6O3
分子量::
106.12
分類程式碼代碼:
50161901
同位素純度
98 atom % D
bp
192-193 °C
密度
1.226 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup