文件
614076
Sigma-Aldrich
2-甲氧基-17β-雌二醇-1,4,16,16,17-d5
98 atom % D
同義詞:
2-甲氧基-17β-雌二醇-1,4,16,16,17-d5
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19D5H21O3
分子量::
307.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352112
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
形狀
solid
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2C3CC[C@@]4(C)C(CC([2H])([2H])[C@]4([2H])O)C3CCc12
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D,18D
InChI 密鑰
CQOQDQWUFQDJMK-AGCGVRMISA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3