文件
609811
Sigma-Aldrich
2-丙醇-17O
20 atom % 17O
同義詞:
异丙醇-17O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CH17OH
CAS號碼:
分子量::
61.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
同位素純度
20 atom % 17O
分子量
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
82 °C
密度
0.798 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
InChI 密鑰
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
53.6 °F
閃點(°C)
12 °C