重要文件
609803
Sigma-Aldrich
甲醇-17O
20 atom % 17O
同義詞:
木精-17O
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH317OH
分子量::
33.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
20 atom % 17O
化驗
99% (CP)
分子量
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
65.4 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
InChI 密鑰
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
51.8 °F - closed cup
閃點(°C)
11 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)