重要文件
607398
Sigma-Aldrich
甲基-13C,d3 对甲苯磺酸酯
99 atom % D, 99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4SO313CD3
分子量::
190.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
形狀
solid
bp
144-145 °C/5 mmHg
mp
25-28 °C (lit.)
密度
1.260 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11-2/h3-6H,1-2H3/i2+1D3
InChI 密鑰
VUQUOGPMUUJORT-JVXUGDAPSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)