重要文件
606383
Sigma-Aldrich
二氯甲基膦-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H313CP(O)Cl2
分子量::
133.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
35-37 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
InChI 密鑰
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)