重要文件
604089
Sigma-Aldrich
氯乙酰氯-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl13CH213COCl
CAS號碼:
分子量::
114.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
-22 °C (lit.)
密度
1.443 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+2
SMILES 字串
Cl[13CH2][13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i1+1,2+1
InChI 密鑰
VGCXGMAHQTYDJK-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
標靶器官
Lungs
安全危害
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)