重要文件
600253
Sigma-Aldrich
氦气-3He
99.9999 atom %, 99.995% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
3He
CAS號碼:
分子量::
3.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142005
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99.9999 atom %
化驗
99.995% (CP)
形狀
gas
雜質
<0.005% Total others
質量偏移
M-1
SMILES 字串
[3He]
InChI
1S/He/i1-1
InChI 密鑰
SWQJXJOGLNCZEY-BJUDXGSMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Compr. Gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2