About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7BrO
CAS號碼:
分子量::
211.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
98%
mp
111-115 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1ccc2CCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7BrO/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2
InChI 密鑰
SEQHEDQNODAFIU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3