重要文件
596795
Sigma-Aldrich
1,3-二甲基-2-碘苯
97%
同義詞:
2-碘间二甲苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H3(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
232.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6030 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
1.608 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(C)c1I
InChI
1S/C8H9I/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
QTUGGVBKWIYQSS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.6 °F - closed cup
閃點(°C)
102 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)