重要文件
595926
Sigma-Aldrich
3-甲基-2-苯基-4-吡唑羧酸
97%
同義詞:
3-甲基-2-苯基吡唑-4-甲酸, 5-甲基-1-苯基-1H-吡唑-4-羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H10N2O2
CAS號碼:
分子量::
202.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
166-170 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
Cc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C11H10N2O2/c1-8-10(11(14)15)7-12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3,(H,14,15)
InChI 密鑰
USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)