重要文件
595179
Sigma-Aldrich
4-(4′-异丙氧苯基)苯硼酸
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H17BO3
CAS號碼:
分子量::
256.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
95%
mp
>230 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)Oc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)B(O)O
InChI
1S/C15H17BO3/c1-11(2)19-15-9-5-13(6-10-15)12-3-7-14(8-4-12)16(17)18/h3-11,17-18H,1-2H3
InChI 密鑰
NBOVAIFWBASNLS-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)