重要文件
594598
Sigma-Aldrich
2-溴-2′,4′-二羟基苯乙酮
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7BrO3
CAS號碼:
分子量::
231.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
128-132 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
SMILES 字串
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,10-11H,4H2
InChI 密鑰
RAULLGKGLGXMOM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
R K Munns et al.
Journal of chromatography, 442, 209-218 (1988-06-17)
A method is presented for the derivatization and determination of carboxylic acids by high-performance liquid chromatography with electrochemical and ultraviolet detection. The derivatizing reagents used in this study were synthesized, and their suitability was investigated for determination of drugs and