文件
604712
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸-2-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH213CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
106.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +14.6, c = 2 in 1 M HCl
mp
222 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
N[13C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i2+1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-JACJRKFSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1