重要文件
593036
Sigma-Aldrich
N-(4-氯苯基)甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4NHCHO
CAS號碼:
分子量::
155.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
101-105 °C (lit.)
SMILES 字串
Clc1ccc(NC=O)cc1
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
T Yoshida et al.
Sangyo igaku. Japanese journal of industrial health, 34(1), 3-9 (1992-01-01)
Previously, we identified by gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) urinary metabolites of p-chloroaniline (p-CA) in a patient with acute p-CA poisoning. Among these metabolites there is a possibility that 2,4-dichloroaniline (2,4-DCA) and p-chloroformanilide (p-CFA) are produced through some unknown metabolic pathways