Key Documents
592064
Sigma-Aldrich
聚(五溴苯基甲基丙烯酸酯)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C10H5Br5O2)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.710 (lit.)
轉變溫度
Tg (DSC) 37 °C (onset)
溶解度
chloroform: soluble
應用
用于光波导的高折射率聚合物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.
高分子材料具有獨特的折射率特性,可應用於各種裝置的光電學與光學塗層。