重要文件
591955
Sigma-Aldrich
2-戊酮-1,1,1,3,3-d5
98 atom % D
同義詞:
乙基(丙酮-d5), 甲基-d3 丙基-1,1-d2 甲酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2CD2COCD3
CAS號碼:
分子量::
91.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
-78 °C (lit.)
密度
0.855 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3/i2D3,4D2
InChI 密鑰
XNLICIUVMPYHGG-PVGOWFQYSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
44.6 °F - closed cup
閃點(°C)
7 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)