重要文件
590274
Sigma-Aldrich
苯磺酰叠氮化物,官能化硅胶
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Si(CH2)2C6H4SO2N3
分子量::
238.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352125
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.0 mmol/g loading
粒徑
40-63 μm
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.