重要文件
589101
Sigma-Aldrich
2-乙基丙烯酸乙酯
96%
同義詞:
Ethyl α-ethylacrylate, Ethyl 2-methylenebutanoate, Ethyl ethacrylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2H5C(CH2)CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
128.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
139-145 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]\C([H])=C(\CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OUGJKAQEYOUGKG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
89.0 °F - closed cup
閃點(°C)
31.67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)