Key Documents
588822
Sigma-Aldrich
甲酸钠-13C,18O2
95 atom % 18O, 99 atom % 13C
同義詞:
甲酸-13C,18O2 钠盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H13C18O2Na
CAS號碼:
分子量::
73.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
95 atom % 18O
形狀
solid
mp
259-262 °C (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[Na+].[18O-][13CH]=[18O]
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1,2+2,3+2;
InChI 密鑰
HLBBKKJFGFRGMU-SORTUTTKSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1