重要文件
579750
Sigma-Aldrich
3,4-二氨基苯酰肼
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H10N4O
CAS號碼:
分子量::
166.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
157-161 °C (lit.)
SMILES 字串
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
InChI 密鑰
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)