重要文件
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-硼苯)琥珀酰胺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
CAS號碼:
分子量::
237.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
mp
165-169 °C (lit.)
官能基
amide
carboxylic acid
SMILES 字串
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI 密鑰
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Construction of combinatorial artificial receptor array (CARA)
  • Preparation of hydroxycoumarins and pyranocoumarins via Pechmann condensation and Pd-catalyzed Suzuki coupling as antitumor agents
其他說明
含有不定量的酸酐
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)