Key Documents
578371
Sigma-Aldrich
1,4-二溴-2,5-二(癸氧基)苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(Br)2C6H2[O(CH2)9CH3]2
CAS號碼:
分子量::
548.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCOc1cc(Br)c(OCCCCCCCCCC)cc1Br
InChI
1S/C26H44Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-29-25-21-24(28)26(22-23(25)27)30-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h21-22H,3-20H2,1-2H3
InChI 密鑰
JFMBJLMINSDIQC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3