重要文件
578029
Sigma-Aldrich
5-[(三甲基硅基)乙炔基])-1-甲基咪唑
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N2Si
CAS號碼:
分子量::
178.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
98%
mp
55-59 °C (lit.)
SMILES 字串
Cn1cncc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H14N2Si/c1-11-8-10-7-9(11)5-6-12(2,3)4/h7-8H,1-4H3
InChI 密鑰
ZNCKMUMVQDCZBO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)