文件
577731
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基-1-碘苯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
IC6H3(OCH3)2
CAS號碼:
分子量::
264.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
37-41 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(I)c(OC)c1
InChI
1S/C8H9IO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,1-2H3
InChI 密鑰
ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup