重要文件
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-戊基)甲酰胺
90%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H13NO
CAS號碼:
分子量::
115.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
90%
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
密度
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChI 密鑰
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)