重要文件
576743
Sigma-Aldrich
-丁基 3-溴丙酸酯
97%
同義詞:
2-(叔丁氧基羰基)乙基溴, 叔丁基 3-溴丙酸酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H13BrO2
CAS號碼:
分子量::
209.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4470 (lit.)
bp
30 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
RMWVUWLBLWBQDS-UHFFFAOYSA-N
應用
3-溴丙酸叔丁酯可用于合成以下物质:
  • 丁基-12-胆甾酮-4,7,10-三恶二癸酸酯[1]
  • 2-(丁氧基羰基)乙基 2,3,4-三-O-乙酰基-1-硫代-α-L-吡喃葡萄糖苷[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
197.6 °F - closed cup
閃點(°C)
92 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
"Synthesis and Biological Evaluation of S-Neofucopeptides as E-and P-Selectin Inhibitors"
Moreno-Vargas.JA, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(17), 2973-2982 (2008)
?Synthesis and characterization of a carboxylic acid derivative for liposomal preparations?
Ionescu C, et al.
Synthesis, 61(04) (2013)