化驗
95%
光學活性
[α]20/D +6°, c = 1 in chloroform
折射率
n20/D 1.4660 (lit.)
bp
181-182 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI 密鑰
FLVFPAIGVBQGET-YFKPBYRVSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.0 °F - closed cup
閃點(°C)
88.9 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter