推薦產品
交聯
1 % cross-linked with divinylbenzene
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
1.6-2.2 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
此亲电树脂用于采用 Fmoc 法附接胺、醇、氨基磺酸酯、硫醇和酚。此树脂的酸不稳定性介于氯甲基树脂和三苯甲基氯树脂之间。裂解反应过程中,此树脂形成的碳正离子的稳定性高于氯甲基树脂,而低于三苯甲基氯树脂。可选择二苯氯甲烷上的取代基,以获得酸稳定性比二苯氯甲烷树脂更低(2-氯)或更高(4-甲基)的树脂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3