重要文件
572403
Sigma-Aldrich
钙掺杂的氧化铈(IV)
nanopowder
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CeO2
分子量::
172.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
26111700
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
nanopowder
包含
10 mol % calcium as dopant
成份
Ce0.9Ca0.1O2
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
表面積
100-120 m2/g
粒徑
<100 nm
SMILES 字串
[Ca].O=[Ce]=O
InChI
1S/Ca.Ce.2O.2H
InChI 密鑰
CBEFPOUMLUPIIH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)