重要文件
572128
Sigma-Aldrich
[4-[二(2-羟基乙基)氨基]苯基]-1,1,2-乙烯三甲腈
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(HOCH2CH2)NC6H4C(CN)=C(CN)2
CAS號碼:
分子量::
282.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
72-76 °C (lit.)
λmax
514 nm
SMILES 字串
OCCN(CCO)c1ccc(cc1)C(\C#N)=C(/C#N)C#N
InChI
1S/C15H14N4O2/c16-9-13(10-17)15(11-18)12-1-3-14(4-2-12)19(5-7-20)6-8-21/h1-4,20-21H,5-8H2
InChI 密鑰
XIKHTCQHDCGMQI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)