重要文件
571792
3,4-二甲氧苄基异氰酸酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H11NO3
CAS號碼:
分子量::
193.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41121800
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5470 (lit.)
密度
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(CN=C=O)cc1OC
InChI
1S/C10H11NO3/c1-13-9-4-3-8(6-11-7-12)5-10(9)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
DHMDAJLTEKDQBA-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)