重要文件
569941
Sigma-Aldrich
溴苯-1-13C
99 atom % 13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13CC5H5Br
CAS號碼:
分子量::
158.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
化驗
99% (CP)
bp
156 °C (lit.)
mp
-31 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Br[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChI 密鑰
QARVLSVVCXYDNA-PTQBSOBMSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
123.8 °F - closed cup
閃點(°C)
51 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)