重要文件
568945
Sigma-Aldrich
3-溴-2,4,6-三甲基苯基异氰酸酯
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3C6HBrNCO
CAS號碼:
分子量::
240.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
mp
37-42 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1Br
InChI
1S/C10H10BrNO/c1-6-4-7(2)10(12-5-13)8(3)9(6)11/h4H,1-3H3
InChI 密鑰
PXIWEPBSGPAODI-UHFFFAOYSA-N
注意
需冷藏
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)