Key Documents
568406
Sigma-Aldrich
N-(2-二甲氨基乙基)-N-甲基甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CHO
CAS號碼:
分子量::
130.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.4570 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H14N2O/c1-7(2)4-5-8(3)6-9/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI 密鑰
CSLBJRKWKVBRSQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)