567701
同義詞:
5-Benzyloxyindole-3-acetonitrile, NSC 73391
1 of 10
Sigma-Aldrich
SMB00461
骆驼蓬碱 盐酸盐
151947
甲醇-d4
51330
骆驼蓬灵
N6252
去甲哈尔满
422878
103276
哈尔满碱
PH007339
9H-pyrido[2,3-b]indole
764582
聚乙烯亚胺,线性
286044
肉叶云香碱
309052
喹啉黄
97%
solid
76-80 °C (lit.)
N#CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
1S/C17H14N2O/c18-9-8-14-11-19-17-7-6-15(10-16(14)17)20-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10-11,19H,8,12H2
ADPRFNVFBYHCJQ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?