重要文件
567337
Sigma-Aldrich
3-甲酰基-2-甲氧基-5-甲基苯基硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H2CHO(CH3)(OCH3)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
193.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
117-122 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(C)cc(B(O)O)c1OC
InChI
1S/C9H11BO4/c1-6-3-7(5-11)9(14-2)8(4-6)10(12)13/h3-5,12-13H,1-2H3
InChI 密鑰
WDUHXJSEZPXEFU-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)