重要文件
567116
Sigma-Aldrich
1,3-双(二苯基膦)丙烷一氧化物
97%
同義詞:
[3-(二苯基膦)丙基]二苯基氧化膦
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2POCH2CH2CH2P(C6H5)2
CAS號碼:
分子量::
428.44
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
106-108 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
O=P(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C27H26OP2/c28-30(26-18-9-3-10-19-26,27-20-11-4-12-21-27)23-13-22-29(24-14-5-1-6-15-24)25-16-7-2-8-17-25/h1-12,14-21H,13,22-23H2
InChI 密鑰
ZZDVOUAZWJNTRE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)