重要文件
566047
Sigma-Aldrich
7-氟-2-甲基喹啉
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H8FN
CAS號碼:
分子量::
161.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
47-51 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2ccc(F)cc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
AYSKNDXTWPNRKG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)