重要文件
564478
Sigma-Aldrich
3-氯-4-乙氧基苯硼酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(OCH2CH3)B(OH)2
CAS號碼:
分子量::
200.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
234-239 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
CCOc1ccc(cc1Cl)B(O)O
InChI
1S/C8H10BClO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5,11-12H,2H2,1H3
InChI 密鑰
QZMQZKMQXURQNC-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)