文件
563757
Sigma-Aldrich
2,3-二甲基苯基溴化镁
0.5 M in THF
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H3MgBr
CAS號碼:
分子量::
209.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
密度
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1cccc([Mg]Br)c1C
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
GWICKWUOSJJCNO-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3