重要文件
563382
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-(3-氯苯基)环氧乙烷
同義詞:
(R)-(+)-(3-Chlorophenyl)oxirane
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H7ClO
CAS號碼:
分子量::
154.59
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
光學活性
[α]20/D +19°, neat
折射率
n20/D 1.551 (lit.)
bp
67-68 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES 字串
Clc1cccc(c1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C8H7ClO/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10-8/h1-4,8H,5H2/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
YVMKRPGFBQGEBF-QMMMGPOBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
(R)-(+)-3-Chlorostyrene oxide may be used as an intermediate for the synthesis of 4-aminopiperidine based human β3-adrenergic receptor (AR) agonists.[1]
Reactant involved in:
  • Diastereoselective Wadsworth-Emmons cyclopropanation for synthesis of quaternaty cyclopropyl esters
  • Synthesis of phenylethanolamine derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Stereoselective ring-opening for synthesis of β-aryloxy-substituted alcohols and amines
  • Synthesis of Biphenyl benzoic acid derivatives as β3-adrenergic receptor agonists
  • Synthesis of (S)-2-, 3-, and 4-chlorostyrene oxides with epoxide hydrolase
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
4-Aminopiperidine ureas as potent selective agonists of the human ? 3-Adrenergic receptor.
Ashwell MA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 11(24), 3123-3127 (2001)