重要文件
560898
Sigma-Aldrich
4H-[1]-苯并吡喃并[4,3-b]噻吩-2-羧酸甲酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H10O3S
CAS號碼:
分子量::
246.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
SMILES 字串
COC(=O)c1cc2COc3ccccc3-c2s1
InChI
1S/C13H10O3S/c1-15-13(14)11-6-8-7-16-10-5-3-2-4-9(10)12(8)17-11/h2-6H,7H2,1H3
InChI 密鑰
SSWWLCIIZQNEAE-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)