重要文件
560308
Sigma-Aldrich
PSS-(2,3-丙二醇)丙氧基-七异丁基取代
同義詞:
1,2-丙二醇异丁基-POSS®, 1-(2,3-丙二醇)丙氧基-3,5,7,9,11,13,15-异丁基五环-[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, POSS®-1,2-丙二醇-异丁基取代
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H76O15Si8
CAS號碼:
分子量::
949.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
mp
117-123 °C (lit.)
溶解度
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
hexane: soluble
SMILES 字串
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCOCC(O)CO)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C34H76O15Si8/c1-27(2)20-51-38-50(17-15-16-37-19-34(36)18-35)39-52(21-28(3)4)43-54(41-51,23-30(7)8)47-57(26-33(13)14)48-55(42-51,24-31(9)10)44-53(40-50,22-29(5)6)46-56(45-52,49-57)25-32(11)12/h27-36H,15-26H2,1-14H3
InChI 密鑰
DXYPXQNYEYJHJT-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)