重要文件
559997
Sigma-Aldrich
3,5-双(三氟甲基)苯甲酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3)2C6H3CONH2
CAS號碼:
分子量::
257.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
amide
fluoro
SMILES 字串
NC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5F6NO/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H2,16,17)
InChI 密鑰
YNOPIKHMZIOWHS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)